Läs mer
Hamilton™ Microlab™ 1700-serien Gastight™ Sprutor
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
100 μl
Nålmätare:
22s G
26s G
Modell:
1701
1702
1710
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utrustad med precisionsbearbetad polymerkolvspets, ofta PTFE, som skapar läckagefri tätning
- Tight passform säkerställer att spetsservetterna inuti sprutcylindern är fria från prov
- Minskar risken för avlagring i prover med lösta eller suspenderade molekyler och resulterar i skadad kolv
- ChemSeal uppsägning
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 22s G |
| Modell | 1702 |
| Volym (metrisk) | 25μ L |