Läs mer
BRANDTECH™ VITLAB™ VITLAB™ Griffin polypropenbägare
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Made from high-quality polypropylene with a raised graduation scale
- Highly transparent for excellent visibility
- Autoclavable at 121°C
- Complies with ISO 7056 standards
Certifikat
Uppfyller kraven för ISO 7056
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) bas | 50 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 70 mm |
| Ökar | 20 mL |
| Kvantitet | 12 st |
| Typ | Bägare |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Disponibel | Reusable |
| Graderad | Ja |
| Visa mer |