Läs mer
BRANDTECH™ VITLAB™ VITLAB™ Griffin polypropenbägare
Produktkod. p-4955129
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 15772086
Brand: BRANDTECH™ VITLAB™ 608941
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bägare med gjutna graderingar för hållbarhet
  • Made from high-quality polypropylene with a raised graduation scale
  • Highly transparent for excellent visibility
  • Autoclavable at 121°C
  • Complies with ISO 7056 standards
Certifikat
Uppfyller kraven för ISO 7056
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 50 mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 70 mm
Ökar 20 mL
Kvantitet 12 st
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoclavable
Disponibel Reusable
Graderad Ja
skala Molded Graduations
Stil Griffin