Läs mer
Brady™ Vinyl Tapes (B-595) for BMP71 Printer - Yellow
Mått (LxB):
50 fot x 0,5 tum
50 fot x 2 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Vinyl film with permanent adhesive
- Adheres well to pipes, walls, equipment, windows - most clean, dry surfaces
- Resistant to grease, oil and most industrial chemicals
- Five year outdoor durability in temperatures from 82° to -40°C (180° to -40°F, can be applied as low as -18°C (0°F)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | BS5609:1986 Section 2 and section 3 |
| Beskrivning | BMP71 Label Printer Tapes |
| Typ av lim | Permanent Acrylic |
| Färg | Yellow |
| Avsluta | Gloss |
| Material | Vinyl |
| Produkttyp | Tape |
| För användning med (applikation) | Labeling pipes, walls, equipment, windows |
| För användning med (utrustning) | BMP™71 Printer |
| Etiketter per rad | 1 |
| Visa mer |