Läs mer
Cytiva Whatman™ Filtertrattplattor, PTFE
Diameter (metrisk):
47 mm
70 mm
Diameter (engelska):
1,85 tum.
2,75 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Maximal arbetstemperatur, 200 °C (392 °F)
- Idealisk för praktiskt taget alla vanliga syror, alkalier och lösningsmedel vid temperaturer upp till 100 °C
- Max arbetstemperatur: 200 °C
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Whatman 1950-seriens filtertratt |
| Material | PTFE |
| Temperaturområde (engelska) | <392 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | <200 °C |
| Diameter (engelska) | 1,85 tum. |
| Diameter (metrisk) | 47 mm |