Läs mer
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 6 1000 D MWCO Standard RC Förvättade dialyssatser
Produktkod. 15340742
Change view
Diameter (metrisk):
11.5 mm
24 mm
29 mm
Längd (metrisk):
1,1 ml/cm vol./längd
4,6 ml/cm vol./längd
6,4 ml/cm vol./längd
Förpackningsstorlek:
1m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15340742 29 mm 6,4 ml/cm vol./längd 1m
15330742 24 mm 4,6 ml/cm vol./längd 1m
15320742 11.5 mm 1,1 ml/cm vol./längd 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15340742 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer 132640T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1490.00 SEK
    1342.39 SEK / 1m
    Save 147.61 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Innehåller
  • 1 meter av Spectra/Por 6 Dialysslangar
  • 1 Standard Spectra/Por Stängning (för flytkraft)
  • 1 Viktad Spectra/Por Stängning (för orientering)
  • 5 Slangöppningar
Med förvättade färdiga slangar som inte kräver blötläggning för att avlägsna glycerol
  • Tydlig, flexibel, studera standardkvalitet Regenererad cellulosa (RC ) dialysmembran
  • Membran förpackat vått i konserveringslösning av 0,05 % natriumazid
  • Satser tillgängliga i 1 m slanglängder idealiska för membranutvärdering och kvalificering
  • Inkludera ett par förslutningar och bekväma slangöppningsplockar
Specifikationer
MWCO 1 kDa
Diameter (metrisk) 29 mm
Längd (metrisk) 6,4 ml/cm vol./längd
Kvantitet 1 m slang/sats