Läs mer
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 7 1000 D MWCO Standard RC Förbehandlade dialyssatser
Produktkod. 15380682
Diameter (metrisk):
11.5 mm
24 mm
29 mm
Längd (metrisk):
1,1 ml/cm vol./längd
4,6 ml/cm vol./längd
6,4 ml/cm vol./längd
Förpackningsstorlek:
1m
Produktkod. 15380682
Brand: Spectrum™ 132103T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
  • 1meter of pre-treated tubing, a pair of closures and 5 opening picks
Med kemiskt behandlade slangar för att ta bort alla spårhalter av tungmetaller och sulfidföreningar
  • Hydrofil, symmetrisk porositet
  • Utjämnad i vatten
  • Förpackad våt i konserveringslösning av 0,05 % natriumazid
  • För små experiment eller för att kvalificera ett membran för en viss applikation
Specifikationer
MWCO 1 kDa
Diameter (metrisk) 11.5 mm
Längd (metrisk) 1,1 ml/cm vol./längd
Kvantitet 1 m slang/sats