Läs mer
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 7 1000 D MWCO Standard RC Förbehandlade dialyssatser
Diameter (metrisk):
11.5 mm
24 mm
29 mm
Längd (metrisk):
1,1 ml/cm vol./längd
4,6 ml/cm vol./längd
6,4 ml/cm vol./längd
Förpackningsstorlek:
1m
Beskrivning
Innehåller
- 1meter of pre-treated tubing, a pair of closures and 5 opening picks
- Hydrofil, symmetrisk porositet
- Utjämnad i vatten
- Förpackad våt i konserveringslösning av 0,05 % natriumazid
- För små experiment eller för att kvalificera ett membran för en viss applikation
Specifikationer
Specifikationer
| MWCO | 1 kDa |
| Diameter (metrisk) | 24 mm |
| Längd (metrisk) | 4,6 ml/cm vol./längd |
| Kvantitet | 1 m slang/sats |