Läs mer
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 7 2000 D MWCO Standard RC Förbehandlade dialyssatser
Produktkod. 15320692
Change view
Diameter (metrisk):
11.5 mm
24 mm
29 mm
Längd (metrisk):
1,1 ml/cm vol./längd
4,6 ml/cm vol./längd
6,4 ml/cm vol./längd
Förpackningsstorlek:
1m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15320692 24 mm 4,6 ml/cm vol./längd 1m
15310692 11.5 mm 1,1 ml/cm vol./längd 1m
15330692 29 mm 6,4 ml/cm vol./längd 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15320692 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer 132108T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2100.00 SEK
    1810.65 SEK / 1m
    Save 289.35 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Innehåller
  • 1 meter förbehandlade rör, ett par stängningar och 5 öppningsplektrar
Med kemiskt behandlade slangar för att ta bort alla spårhalter av tungmetaller och sulfidföreningar
  • Hydrofil, symmetrisk porositet
  • Utjämnad i vatten
  • Förpackad våt i konserveringslösning av 0,05 % natriumazid
  • För små experiment eller för att kvalificera ett membran för en viss applikation
Specifikationer
Produkttyp Dialysis Trial Kit
MWCO 2 kDa
Formatera Tubing
Diameter (metrisk) 24 mm
Längd (metrisk) 4,6 ml/cm vol./längd
Kvantitet 1 m slang/sats