Läs mer
4a,5-Dihydro Lovastatin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydro-lovastatin |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H38O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,14-21,23,25H,5,8-13H2,1-4H3/t14-,15-,16-,17-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1 |
| Formel vikt | 406.2719 |