Läs mer
4a-Methyl-cholesterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4alpha-Methyl-cholest-5-en-3beta-ol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H48O/c1-18(2)8-7-9-19(3)22-12-13-24-21-10-11-23-20(4)26(29)15-17-28(23,6)25(21)14-16-27(22,24)5/h11,18-22,24-26,29H,7-10,12-17H2,1-6H3/t19-,20+,21+,22-,24+,25+,26+,27-,28+/m1/s1 |
| Formel vikt | 400.3705 |
| Procent renhet | >95% |