Läs mer
4A3-SC8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[3-[3-[3-[bis[3-[2-(2-methyl-3-octylsulfanylpropanoyl)oxyethoxy]-3-oxopropyl]amino]propyl-methylamino]propyl-[3-[2-(2-methyl-3-octylsulfanylpropanoyl)oxyethoxy]-3-oxopropyl]amino]propanoyloxy]ethyl 2-methyl-3-octylsulfanylpropanoate |
| CAS | 1857340-78-3 |
| Molekylformel | C75 H139 N3 O16 S4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4A3-SC8 |
| InChI formel | InChI=1S/C75H139N3O16S4/c1-10-14-18-22-26-30-56-95-60-64(5)72(83)91-52-48-87-68(79)36-44-77(45-37-69(80)88-49-53-92-73(84)65(6)61-96-57-31-27-23-19-15-11-2)42-34-40-76(9)41-35-43-78(46-38-70(81)89-50-54-93-74(85)66(7)62-97-58-32-28-24-20-16-12-3)47-39-71(82)90-51-55-94-75(86)67(8)63-98-59-33-29-25-21-17-13-4/h64-67H,10-63H2,1-9H3 |
| LEDER | CCCCCCCCSCC(C)C(=O)OCCOC(=O)CCN(CCCN(C)CCCN(CCC(=O)OCCOC(=O)C(C)CSCCCCCCCC)CCC(=O)OCCOC(=O)C(C)CSCCCCCCCC)CCC(=O)OCCOC(=O)C(C)CSCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | 2-[3-[3-[3-[bis[3-[2-(2-methyl-3-octylsulfanylpropanoyl)oxyethoxy]-3-oxopropyl]amino]propyl-methylamino]propyl-[3-[2-(2-methyl-3-octylsulfanylpropanoyl)oxyethoxy]-3-oxopropyl]amino]propanoyloxy]ethyl 2-methyl-3-octylsulfanylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 1467.177 |
| Formel vikt | 1465.904 |