Läs mer
4Alpha-Hydroxy Cholesterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4alpha-Hydroxycholesterol |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)20-11-12-21-19-9-10-23-25(29)24(28)14-16-27(23,5)22(19)13-15-26(20,21)4/h10,17-22,24-25,28-29H,6-9,11-16H2,1-5H3/t18-,19+,20-,21+,22+,24+,25+,26-,27-/m1/s1 |
| Formel vikt | 402.3498 |