Läs mer
4Alpha-Hydroxy Stanozolol, TRC
Produktkod. 30399372
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30399372 1 mg
1 options
Produktkod. 30399372 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9535451MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4a-Hydroxystanozolol
CAS 100356-20-5
Molekylformel C21 H32 N2 O2
Kvantitet 1 mg
Synonym 4alpha-Hydroxy Stanozolol, (4α,5α,17β)-17-Methyl-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazole-4,17-diol, 1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,8,10,10a,10b,11,12,12a-Hexadecahydro-1,10a,12a-trimethylcyclopenta[7,8]phenanthro[2,3-c]pyrazole-1,6-diol, 4α-Hydroxystanazolol, 4α-Hydroxystanozolol
InChI formel InChI=1S/C21H32N2O2/c1-19-10-12-11-22-23-17(12)18(24)16(19)5-4-13-14(19)6-8-20(2)15(13)7-9-21(20,3)25/h11,13-16,18,24-25H,4-10H2,1-3H3,(H,22,23)/t13-,14+,15+,16+,18+,19-,20+,21+/m1/s1
LEDER C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4[C@H](O)c5[nH]ncc5C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Molekylvikt (g/mol) 344.4
Formel vikt 344.491