missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(4aR,4bS,5S,6aS,7aR,11aR,12aS,12bS)-5,7a-dihydroxy-4a,6a-dimetyl-10-propyl-4b,5,6,6a,7a,8,11a,12,12a,12b,13,14-dodekahydro-2H-chryseno[3,2-d][1,3]dioxin-2,7(4aH)-dion, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4aR,4bS,5S,6aS,7aR,11aR,12aS,12bS)-5,7a-dihydroxy-4a,6a-dimethyl-10-propyl-4b,5,6,6a,7a,8,11a,12,12a,12b,13,14-dodecahydro-2H-chryseno[3,2-d][1,3]dioxine-2,7(4aH)-dione |
| Analyt- eller komponentnamn | (4aR,4bS,5S,6aS,7aR,11aR,12aS,12bS)-5,7a-dihydroxy-4a,6a-dimethyl-10-propyl-4b,5,6,6a,7a,8,11a,12,12a,12b,13,14-dodecahydro-2H-chryseno[3,2-d][1,3]dioxine-2,7(4aH)-dione |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C25H34O6 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34O6/c1-4-5-20-30-13-25(29)19(31-20)11-17-16-7-6-14-10-15(26)8-9-23(14,2)21(16)18(27)12-24(17,3)22(25)28/h8-10,16-21,27,29H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19+,20?,21+,23?,24?,25+/m0/s1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@]3(C[C@@H](OC5([H])CCC)[C@](O)(CO5)C4=O)[H])=C1 |
| IUPAC-namn | (4aR,4bS,5S,6aS,7aR,11aR,12aS,12bS)-5,7a-dihydroxy-4a,6a-dimetyl-10-propyl-4b,5,6,6a,7a,8,11a,12a,12a,12b,13,14-dodekahydro-2H-chryseno[3,2-d][1,3]dioxin-2,7(4aH)-dion |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Molekylvikt (g/mol) | 430.53 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?