Beskrivning
- Andningsbart, lätt och flexibelt material för exceptionell bärkomfort
- Partikeltät och spraytät
- Fri från silikon och färgvätande ämnen
- Material: Polypropen non-woven laminerad med polyetenfilm
- Orange tejpade sömmar för optimalt skydd och god synlighet
- Långfingeröglor förhindrar att ärmarna glider upp på armen
- Självhäftande dragkedja och tejpade sömmar för optimalt skydd
- Antistatiska egenskaper
- Skydd mot infektionssjukdomar
- Hudvänligt non-woven material inuti
- Elastiskt midjeband för perfekt passform
- Säkra och bekväma stängningar tack vare elastiska band på huva, armar och ben
- Tvåvägs dragkedja
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrums-overaller |
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt, Orange |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Öppna |
| Manschettstil | Täckt resår |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |