Läs mer
Uvex™ 4B Kemikalieskyddsoveraller
Produktkod. 17787719 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17787719 Betydande
17767719 Liten
17777719 Intermediär
17797719 X-large
17707729 2X-large
17717729 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17787719 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 9837511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4975.00 SEK
    4727.44 SEK / Paket med 40
    Save 247.56 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
4B engångsoveraller som är säkra och andas på samma gång, tack vare det mikroporösa spraytäta spunbond polyetenlaminatet.
  • Andningsbart, lätt och flexibelt material för exceptionell bärkomfort
  • Partikeltät och spraytät
  • Fri från silikon och färgvätande ämnen
  • Material: Polypropen non-woven laminerad med polyetenfilm
  • Orange tejpade sömmar för optimalt skydd och god synlighet
  • Långfingeröglor förhindrar att ärmarna glider upp på armen
  • Självhäftande dragkedja och tejpade sömmar för optimalt skydd
  • Antistatiska egenskaper
  • Skydd mot infektionssjukdomar
  • Hudvänligt non-woven material inuti
  • Elastiskt midjeband för perfekt passform
  • Säkra och bekväma stängningar tack vare elastiska band på huva, armar och ben
  • Tvåvägs dragkedja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrums-overaller
Storlek Betydande
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Vitt, Orange
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Öppna
Manschettstil Täckt resår
Hals stil Med huva
Huva typ Standard
Förslutningstyp Dragkedja med självhäftande flik
Sömtyp Inspelat
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier
Certifikat och efterlevnad EN 14126, EN 14605 - typ 4B, ISO 13982-1 - typ 5B, EN 13034 - typ 6B, EN 1149-5, EN 1073-2, DIN 32781
För användning med (applikation) Kontrollerade miljöer