Beskrivning
- PP spunbonded fiberduk med PE-film
- Andningsbart, lätt och flexibelt material för exceptionell bärkomfort
- Orange tejpade sömmar för optimalt skydd och god synlighet
- Långfingeröglor hindrar ärmarna från att åka upp
- Optimal passform för en hög nivå av bärkomfort
- Säkra och bekväma fästen tack vare elastiska band på huva, armar och ben
- Skräddarsydd stövelstrumpa för extra säkerhet
- Partikeltät och spraytät
- Antistatiska egenskaper
- Skydd mot infektionssjukdomar
- Skydd mot bekämpningsmedel
- Fri från silikon, mjukgörare och ämnen som stör vätmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrums-overaller |
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt, Orange |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Fästa strumpor |
| Manschettstil | Täckt resår |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |