Läs mer
Uvex™ 4B Kemikalieskyddsdräkt med fötter
Produktkod. 17787639 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17787639 Intermediär
17777639 Liten
17797639 Betydande
17707649 X-large
17717649 2X-large
17727649 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17787639 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 8909410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00 SEK
    133.47 SEK / Paket med 1
    Save 8.53 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Uvex 4B kemikalieskyddsdräkt är bekväm och andas, medan det spunbondade fodret garanterar en behagligt mjuk passform.
  • PP spunbonded fiberduk med PE-film
  • Andningsbart, lätt och flexibelt material för exceptionell bärkomfort
  • Orange tejpade sömmar för optimalt skydd och god synlighet
  • Långfingeröglor hindrar ärmarna från att åka upp
  • Optimal passform för en hög nivå av bärkomfort
  • Säkra och bekväma fästen tack vare elastiska band på huva, armar och ben
  • Skräddarsydd stövelstrumpa för extra säkerhet
  • Partikeltät och spraytät
  • Antistatiska egenskaper
  • Skydd mot infektionssjukdomar
  • Skydd mot bekämpningsmedel
  • Fri från silikon, mjukgörare och ämnen som stör vätmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrums-overaller
Storlek Intermediär
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Vitt, Orange
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Fästa strumpor
Manschettstil Täckt resår
Hals stil Med huva
Huva typ Standard
Förslutningstyp Dragkedja med självhäftande flik
Sömtyp Inspelat
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier
Certifikat och efterlevnad Kemiskt skydd/PPE kategori III, EN 14605:2005+A1:2009 (typ 4), EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (typ 5) , EN 13034:2005+A1:2010 (typ 6), EN 1149-5:2008, EN 14126:2003+AC:2004, EN 1073-2:12:12
För användning med (applikation) Kontrollerade miljöer