Läs mer
4Beta,25-Dihydroxy Vitamin D3, TRC
Produktkod. 30387449
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
1 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30387449 10 mg
30371907 0.5 mg
30379841 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30387449 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45501510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 573951-39-0
Molekylformel C27H44O3
Molekylvikt (g/mol) 416.64
Synonym (3beta,4beta,5E,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-3,4,25-triol
LEDER C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\[C@@H](O)[C@@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4beta,25-Dihydroxy Vitamin D3
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C27H44O3/c1-18-10-15-24(28)25(29)21(18)12-11-20-9-7-17-27(5)22(13-14-23(20)27)19(2)8-6-16-26(3,4)30/h11-12,19,22-25,28-30H,1,6-10,13-17H2,2-5H3/b20-11+,21-12+/t19-,22-,23+,24+,25-,27-/m1/s1
Formel vikt 416.329