Läs mer
(4Beta,5Beta,17Alpha)- 4,5-Epoxy-13-ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregn-20-yn-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4beta,5beta,17alpha)- 4,5-Epoxy-13-ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregn-20-yn-3-one |
| CAS | 51267-67-5 |
| Molekylformel | C21H28O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4,5-Epoxy-5H-cyclopenta[a]phenanthrene, 18,19-Dinorpregn-20-yn-3-one Deriv. |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O3/c1-3-19-10-7-14-13(15(19)9-11-20(19,23)4-2)8-12-21-16(14)5-6-17(22)18(21)24-21/h2,13-16,18,23H,3,5-12H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,18+,19+,20+,21-/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@]45O[C@H]4C(=O)CC[C@H]35)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.45 |
| Formel vikt | 328.2038 |