Läs mer
4Beta-hydroxykolesterol 4-acetat, TRC
Produktkod. 30404455
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30404455 10 mg
1 options
Produktkod. 30404455 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH91798510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4beta-Hydroxy Cholesterol 4-Acetate
CAS 2515-18-6
Molekylformel C29H48O3
Kvantitet 10 mg
Synonym (3beta,4beta)-Cholest-5-ene-3,4-diol 4-Acetate, 4beta-Acetoxycholest-5-en-3beta-ol
InChI formel InChI=1S/C29H48O3/c1-18(2)8-7-9-19(3)22-12-13-23-21-10-11-25-27(32-20(4)30)26(31)15-17-29(25,6)24(21)14-16-28(22,23)5/h11,18-19,21-24,26-27,31H,7-10,12-17H2,1-6H3/t19-,21+,22-,23+,24+,26+,27+,28-,29-/m1/s1
LEDER CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4[C@H](OC(=O)C)[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-namn [(3S,4S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-hydroxy-10,13-dimetyl-17-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-4-yl] acetat
Molekylvikt (g/mol) 444.69
Formel vikt 444.3603