Läs mer
4Beta-Phorbol 12-Myristat 13-acetat, TRC
Produktkod. 30004529
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30004529 1 mg -
30005498 5 mg -
30007243 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30004529 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3534751MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16561-29-8
Molekylformel C36 H56 O8
Molekylvikt (g/mol) 616.82
Synonym Myristic Acid 9-ester with (+)-1,1aα,1bβ,4,4a,7aα,7b,8,9,9a-Decahydro-4aβ,7bα,9β,9aα-tetrahydroxy-3-(hydroxymethyl)-1,1,6,8α-tetramethyl-5H-cyclopropa[3,4]benz[1,2-e]azulen-5-one 9a-Acetate, [1aR-(1aα,1bβ,4aβ,7aα,7bα,8α,9β,9aα)]-9a-(acetyloxy)-1a,1b,4,4a,5,7a,7b,8,9,9a-decahydro-4a,7b-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-1,1,6,8-tetramethyl-5-oxo-1H-cyclopropa[3,4]benz[1,2-e]azulen-9-yl Ester Tetradecanoic Acid, 1H-Cyclopropa[3,4]benz[1,2-e]azulene Tetradecanoic Acid Deriv. 12-O-Tetradecanoylphorbol 13-Acetate, 12-Tetradecanoylphorbol 13-Acetate, 12-Tetradecanoylphorbol 13-Monoacetate, 13-O-Acetylphorbol 12-Myristate, 4β-Phorbol 12-myristate 13-Acetate, Factor A1, Factor A1 (croton oil) NSC 262244, PMA, PMA (tumor promoter), Phorbol 12-myristate 13-Acetate, Phorbol 12-tetradecanoate 13-Acetate
LEDER CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)[C@@H](C=C(CO)C[C@@]3(O)[C@H]2C=C(C)C3=O)C4C(C)(C)C14OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4Beta-Phorbol 12-Myristate 13-Acetate
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C36H56O8/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29(39)43-32-24(3)35(42)27(30-33(5,6)36(30,32)44-25(4)38)20-26(22-37)21-34(41)28(35)19-23(2)31(34)40/h19-20,24,27-28,30,32,37,41-42H,7-18,21-22H2,1-6H3/t24-,27+,28-,30?,32-,34-,35-,36?/m1/s1
Formel vikt 616.3975