missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(4bS)-trans-8,8-Trimethyl-4b,5,6,7,8,8a,9,10-octahydro-1-isopropylphenanthren-2-ol, 60%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Totarol |
| CAS | 511-15-9 |
| Molekylformel | C20 H30 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (4bS-trans)-4b,5,6,7,8,8a,9,10-Octahydro-4b,8,8-trimethyl-1-(1-methylethyl)-2-phenanthrenol, 14-Isopropylpodocarpa-8,11,13-trien-13-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O/c1-13(2)18-14-7-10-17-19(3,4)11-6-12-20(17,5)15(14)8-9-16(18)21/h8-9,13,17,21H,6-7,10-12H2,1-5H3/t17-,20+/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)c1c(O)ccc2c1CC[C@H]3C(C)(C)CCC[C@]23C |
| IUPAC-namn | (4bS,8aS)-1-isopropyl-4b,8,8-trimethyl-5,6,7,8a,9,10-hexahydrophenanthren-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.45 |
| Formel vikt | 286.2297 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?