Läs mer
Fisherbrand™ 4D multifunktionella armstöd
Produktkod. 17766689 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Justerbar:
Justerbar i höjd, bredd, djup och vridbar
Produktkod. Justerbar
17766689 Justerbar i höjd, bredd, djup och vridbar
1 options
Produktkod. 17766689
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompatibel med Basic Comfort och Active Comfort Lab-stolar för att lindra belastningen på överkroppen och armarna, speciellt för finmotorik.
  • Ergonomi
  • Tillbehör till labbstol
Specifikationer
Produkttyp Armstöd
Färg Svart
Justerbar Justerbar i höjd, bredd, djup och vridbar
För användning med (utrustning) Fisherbrand Basic Comfort och Active Comfort Labstolar
Rammaterial Polyamid
Garanti 10 år
Vikt (metrisk) 3 kg
Bredd (metrisk) 8 cm