Läs mer
Thermo Scientific™ Storleksstandarder för torra mikrosfärer i 4D-serien
Produktkod. 15241708 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
3μ m
5μ m
7μ m
10μ m
Förpackningsstorlek:
1g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
15241708 5μ m 1g
15349304 3μ m 1g
15369304 10μ m 1g
15359304 7μ m 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15241708 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4D05
Kalibrera luftburna optiska partikelräknare för att följa ISO 21501-4 med Thermo Scientific™ Storleksstandarder för torra mikrosfärer i 4D-serien.
Kalibrera luftburna optiska partikelräknare (OPC ) att följa ISO 21501-4 föreskrifter med Thermo Scientific™ Storleksstandarder för torra mikrosfärer i 4D-serien. Dessa mikrosfärreferenspärlor är idealiska för instrumenttillverkare, såväl som QA/QC-ansvariga inom läkemedels-, bioteknik- och elektroniktillverkning, och har en —kalibreringsosäkerhet inom vilket värdeintervallet den faktiska medeldiametern kommer att ligga som —är mindre än eller lika med 2,5 % av medeldiametern.
Diametern är spårbar till National Institute of Standards and Technology (NIST ), och produktens Certificate ’of Calibration and Traceability tillhandahåller den dokumentation som behövs för QC/regulatoriska program och revisioner.
  • Medelstorlek standardosäkerhet för≤ 2,5 % möjliggör kalibrering av luftpartikelräknare till ISO
  • Överlägsen enhetlighet ger exakt kalibreringspunkt vid inställning av kalibreringskurvan
  • Diameter är spårbar till NIST , en känd statlig standard
  • Certificate of Traceability ger objektiva bevis för QC-efterlevnad
  • Finns i 3 μm, 5 μm, 7 μm och 10 μm diametrar
  • Bekvämt förpackad i flaskor med droppspets för direkt dispensering i provtagningskammaren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Spåra flödesmedel
Certifikat och efterlevnad Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST , MSDS
Koncentration 100 % fasta ämnen
Innehåll och lagring Om inget annat anges, förvara i rumstemperatur. Förvara upprätt; förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare.
Innehåll 1g
Färg Vitt
För användning med (applikation) Kalibrering av luftburen optisk partikelräknare
Material Polystyren Divinylbensen (PS-DVB)
Produkttyp Partiklar i standardstorlek
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Diameter (metrisk) 5μ m