Läs mer
Thermo Scientific™ Storleksstandarder för torra mikrosfärer i 4D-serien
Kalibrera luftburna optiska partikelräknare för att följa ISO 21501-4 med Thermo Scientific™ Storleksstandarder för torra mikrosfärer i 4D-serien.
Brand: Thermo Scientific™ 4D-07
6531.20 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivning
Kalibrera luftburna optiska partikelräknare (OPC ) att följa ISO 21501-4 föreskrifter med Thermo Scientific™ Storleksstandarder för torra mikrosfärer i 4D-serien. Dessa mikrosfärreferenspärlor är idealiska för instrumenttillverkare, såväl som QA/QC-ansvariga inom läkemedels-, bioteknik- och elektroniktillverkning, och har en —kalibreringsosäkerhet inom vilket värdeintervallet den faktiska medeldiametern kommer att ligga som —är mindre än eller lika med 2,5 % av medeldiametern.
Diametern är spårbar till National Institute of Standards and Technology (NIST ), och produktens Certificate ’of Calibration and Traceability tillhandahåller den dokumentation som behövs för QC/regulatoriska program och revisioner.- Medelstorlek standardosäkerhet för≤ 2,5 % möjliggör kalibrering av luftpartikelräknare till ISO
- Överlägsen enhetlighet ger exakt kalibreringspunkt vid inställning av kalibreringskurvan
- Diameter är spårbar till NIST , en känd statlig standard
- Certificate of Traceability ger objektiva bevis för QC-efterlevnad
- Finns i 3 μm, 5 μm, 7 μm och 10 μm diametrar
- Bekvämt förpackad i flaskor med droppspets för direkt dispensering i provtagningskammaren
Specifikationer
Spåra flödesmedel | |
100 % fasta ämnen | |
1g | |
Kalibrering av luftburen optisk partikelräknare | |
Partiklar i standardstorlek | |
7μ m |
Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST , MSDS | |
Om inget annat anges, förvara i rumstemperatur. Förvara upprätt; förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare. | |
Vitt | |
Polystyren Divinylbensen (PS-DVB) | |
1,59 vid 589 nm (25 °C) |