Läs mer
Thermo Scientific™ Storleksstandarder för torra mikrosfärer i 4D-serien
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Kalibrera luftburna optiska partikelräknare (OPC ) att följa ISO 21501-4 föreskrifter med Thermo Scientific™ Storleksstandarder för torra mikrosfärer i 4D-serien. Dessa mikrosfärreferenspärlor är idealiska för instrumenttillverkare, såväl som QA/QC-ansvariga inom läkemedels-, bioteknik- och elektroniktillverkning, och har en —kalibreringsosäkerhet inom vilket värdeintervallet den faktiska medeldiametern kommer att ligga som —är mindre än eller lika med 2,5 % av medeldiametern.
- Medelstorlek standardosäkerhet för≤ 2,5 % möjliggör kalibrering av luftpartikelräknare till ISO
- Överlägsen enhetlighet ger exakt kalibreringspunkt vid inställning av kalibreringskurvan
- Diameter är spårbar till NIST , en känd statlig standard
- Certificate of Traceability ger objektiva bevis för QC-efterlevnad
- Finns i 3 μm, 5 μm, 7 μm och 10 μm diametrar
- Bekvämt förpackad i flaskor med droppspets för direkt dispensering i provtagningskammaren
Specifikationer
Specifikationer
| Tillsats | Spåra flödesmedel |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST , MSDS |
| Koncentration | 100 % fasta ämnen |
| Innehåll och lagring | Om inget annat anges, förvara i rumstemperatur. Förvara upprätt; förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare. |
| Innehåll | 1g |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Kalibrering av luftburen optisk partikelräknare |
| Material | Polystyren Divinylbensen (PS-DVB) |
| Produkttyp | Partiklar i standardstorlek |
| Brytningsindex | 1,59 vid 589 nm (25 °C) |
| Visa mer |