Läs mer
(4E)-4-Deoxy-4-[2-(1,1-dimethylethoxy)-2-oxoethylidene]-2,3-O-(1-methylethylidene)-Beta-L-erythropentopyranoside Methyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4E)-4-Deoxy-4-[2-(1,1-dimethylethoxy)-2-oxoethylidene]-2,3-O-(1-methylethylidene)-beta-L-erythropentopyranoside Methyl Ether |
| CAS | 131149-13-8 |
| Molekylformel | C15H24O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O6/c1-14(2,3)19-10(16)7-9-8-18-13(17-6)12-11(9)20-15(4,5)21-12/h7,11-13H,8H2,1-6H3/b9-7+/t11-,12-,13?/m0/s1 |
| LEDER | O=C(OC(C)(C)C)/C=C1CO[C@H](OC)[C@@H]2[C@H]\1OC(C)(C)O2 |
| IUPAC-namn | tert-butyl (E)-2-((3aS,4S,7aS)-4-methoxy-2,2-dimethyldihydro-4H-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-7(6H)-ylidene)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.35 |
| Formel vikt | 300.16 |