Läs mer
(4E)-4-Hexen-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4E)-4-Hexen-1-ol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3/b3-2+ |
| Formel vikt | 100.0888 |