missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(4E)-5-(4-Methoxy-d3-2,3,6-trimethylphenyl)-3-methyl-2,4-pentadienal, TRC

Artikelnummer. 30483421
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30483421 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30483421 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM27160225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemiskt namn eller material (4E)-5-(4-Methoxy-d3-2,3,6-trimethylphenyl)-3-methyl-2,4-pentadienal
CAS 1185247-91-9
Molekylformel C16H17D3O2
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H20O2/c1-11(8-9-17)6-7-15-12(2)10-16(18-5)14(4)13(15)3/h6-10H,1-5H3/b7-6+,11-8+/i5D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(C)c(\C=C\C(=C\C=O)\C)c(C)c1C
IUPAC-namn (2E,4E)-3-methyl-5-[2,3,6-trimethyl-4-(trideuteriomethoxy)phenyl]penta-2,4-dienal
Molekylvikt (g/mol) 247.35
Formel vikt 247.1652
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.