Läs mer
(4E)-6-(4-Hydroxy-6-metoxi-7-metyl-3-oxo-1,3-dihydroisobensofuran-5-yl)-4-metylhex-4-enoinsyra (mykofolsyra), Mikromol™
Beskrivning
(4E)-6-(4-Hydroxy-6-metoxi-7-metyl-3-oxo-1,3-dihydroisobensofuran-5-yl)-4-metylhex-4-enoinsyra (Mykofenolsyra)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mycophenolic acid |
| CAS | 24280-93-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Mycophenolic acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C17 H20 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic Acid, Mycophenolate Mofetil Imp. F (EP), Mycophenolic Acid, Mycophenolate Mofetil Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20O6/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19)/b9-4+ |
| LEDER | COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)O |
| IUPAC-namn | (E)-6-(4-hydroxy-6-metoxi-7-metyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-metylhex-4-enoinsyra |
| Visa mer |