Läs mer
(4E)-Octenedinitrile-1,8-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4E)-Octenedinitrile-1,8-13C2 |
| CAS | 1185245-34-4 |
| Molekylformel | C613C2H10N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (4E)-Octene-1,8-dinitrile-1,8-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-2H,3-6H2/b2-1+/i7+1,8+1 |
| LEDER | N#[13C]CC\C=C\CC[13C]#N |
| IUPAC-namn | (E)-(1,8-^{13}C_{2})oct-4-enedinitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.16 |
| Formel vikt | 136.0911 |