Läs mer
4E1RCat, MedChemExpress
Produktkod. 16478667
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
16478667 5 mg
16416068 10 mg
16402207 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 16478667 Supplier Medchem Express Supplier No. HY14427
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress 4E1RCat is an inhibitor of cap-dependent translation, and inhibits eIF4E:eIF4GI interaction, with an IC50 an of ∼4 μM.
4E1RCat is an inhibitor of cap-dependent translation, and inhibits eIF4E:eIF4GI interaction, with an IC50 an of ∼4 μM.
Specifications
Kemiskt namn eller material 4E1RCat
CAS 328998-25-0
Färg Dark Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H18N2O6
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 18.33 mg/mL (38.31 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=CC=C(N2C(/C(C=C2C3=CC=CC=C3)=C\C4=CC=C(C5=CC=C([N+]([O-])=O)C=C5)O4)=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 478.45
Formel vikt 478.45
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death