Läs mer
4E2RCat, MedChemExpress
Produktkod. 16483138
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
1mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483138 10 mg -
16460689 1 mg 1mg
16429696 50 mg -
16425877 5 mg -
16414436 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16483138 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100733
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress 4E2RCat is an inhibitor of eIF4E-eIF4G interaction with an IC50 of 13.5 μM.
4E2RCat is an inhibitor of eIF4E-eIF4G interaction with an IC50 of 13.5 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4E2RCat
CAS 432499-63-3
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H14ClNO4S2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 23.33 mg/mL (51.17 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=CC(C2=CC=C(/C=C(SC(N3CC4=CC=CC=C4)=S)/C3=O)O2)=CC=C1Cl
Molekylvikt (g/mol) 455.93
Formel vikt 455.93
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation