Läs mer
4EGI-1, MedChemExpress
Beskrivning
4EGI-1 is an inhibitor of eIF4E/eIF4G interaction, with a Kd of 25 μM against eIF4E binding.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4EGI-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 315706-13-9 |
| Färg | Gray |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H12Cl2N4O4S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 35 mg/mL (77.56 mM) |
| LEDER | O=C(O)/C(CC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O)=N/NC2=NC(C3=CC=C(Cl)C(Cl)=C3)=CS2 |
| Visa mer |