Läs mer
4',6-diamidino-2-fenylindol-dihydroklorid MP Biomedicals
Produktkod. 11431021 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11431021 50 mg 50mg
11401021 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11431021 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215757450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4690.00 SEK
    4463.41 SEK / 50mg
    Save 226.59 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 28718-90-3
Molekylformel C16H17Cl2N5
Molekylvikt (g/mol) 350.25
MDL-nummer MFCD00012681
InChI-nyckel FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4',6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride, dapi dihydrochloride, dapi, dihydrochloride, 2-4-carbamimidoylphenyl-1h-indole-6-carboximidamide dihydrochloride, dapi hydrochloride, 2-phenylindole-4',6-dicarboxamidine dihydrohydrochloride hydrate, 2-4-amidinophenyl-6-indolecarbamidine dihydrochloride, 4′,6-diamidino-2-phenylindole, 2hcl, ccris 8836
PubChem CID 160166
IUPAC-namn diväte 2-(4-karbamimidoylfenyl)-1H-indol-6-karboximidamiddiklorid
LEDER [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC(=N)C1=CC=C(C=C1)C1=CC2=CC=C(C=C2N1)C(N)=N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4′, 6-Diamidino-2-Phenylindole Dihydrochloride
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 350.2