Läs mer
4H-Furo[2,3-c]pyranyl Mupirocin Sodium Impurity, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-[((2E)-4-[(2R,3aS,6S,7S,7aR)-2-[(1S,2S,3S)-1,3-Dihydroxy-2-methylbutyl]-7-hydroxyhexahydro-4H-furo[3,2-c]pyran-6-yl]-3-methylbut-2-enoyl)oxy]nonanoic acid sodium salt |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H44O9.Na/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)26-19(15-34-20)14-21(35-26)24(31)17(2)18(3)27;/h13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/b16-13+;/t17-,18-,19-,20-,21+,24-,25-,26+;/m0./s1 |
| Formel vikt | 522.2805 |