Läs mer
4H-tieno[3,2-b]pyrrol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10311573
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10311573 1 g 1g
10249612 250 mg 250mg
10362245 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10311573 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC39001DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 39793-31-2
Molekylformel C7H5NO2S
Molekylvikt (g/mol) 167.182
MDL-nummer MFCD07368542
InChI-nyckel PMHDSACGRKBACK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 3,2-b pyrole-5-carboxylic acid, 4wl, d-amino acid oxidase inhibitor, 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylicacid, thiopheno 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 2,3-d pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 3 pound not2-b pyrrole-5-carboxylic acid
PubChem CID 4961254
IUPAC-namn 4H-tieno[3,2-b]pyrrol-5-karboxylsyra
LEDER C1=CSC2=C1NC(=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4H-Thieno[3, 2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 167.19
Procent renhet 97%