Läs mer
4H-tieno[3,2-b]pyrrol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10362245
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10362245 5 g 5g
10249612 250 mg 250mg
10311573 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10362245 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC39001DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 39793-31-2
Molekylformel C7H5NO2S
Molekylvikt (g/mol) 167.182
MDL-nummer MFCD07368542
InChI-nyckel PMHDSACGRKBACK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 3,2-b pyrole-5-carboxylic acid, 4wl, d-amino acid oxidase inhibitor, 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylicacid, thiopheno 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 2,3-d pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 3 pound not2-b pyrrole-5-carboxylic acid
PubChem CID 4961254
IUPAC-namn 4H-tieno[3,2-b]pyrrol-5-karboxylsyra
LEDER C1=CSC2=C1NC(=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4H-Thieno[3, 2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 167.19
Procent renhet 97%