Läs mer
Jenway™ 4M KCl/AgCl gelfyllningslösning
Beskrivning
- För användning med skötsel och underhåll av pH-elektroder
- 4M KCl mättad med AgCl-gel
- 150 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Delvis gel |
| Typ av fyllningslösning | 4M KCl/AgCl |
| Kvantitet | 150 mL |