Specifikationer
| Koncentration | 4 M |
| Kvantitet | 125 mL |
| Formulering | 4M KCL |
| Förpackning | 2 Varje |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium chloride