Läs mer
Thermo Scientific™ 4 ml (13 mm) skruvgänga injektionsflaskasatser
Beskrivning
Tillverkade av högkvalitativt glas, dessa 4 ml (13 mm) 15 x 45 mm flaskor har en 13-425 gängad finish. Finns i Thermo Scientific™ National™ och Chromacol™ varumärken.
- Mikroprovtagning och högåtervinningsflaskor tillåter maximal provextraktion utan behov av separata insatser
- Graderad, skrivlapp tillgänglig för bekväm providentifiering
- Valfritt silaniserat (deaktiverat) glas maximerar återvinningen av kritiska polära, labila eller OH-interagerande föreningar
- Polyspring Insatserna är självinställande och ger en dämpning mot nålkontakt
Rekommenderas för följande instrument:
- Thermo Vetenskaplig ™ Dionex™
- Shimadzu™
- Gnista Holland™
- Varian™
- VWR (Merck)/Hitachi™
- Waters™ (Wisp 48 positionskarusell)
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Svart |
| Diameter (metrisk) Inre | 15 mm |
| Färg | Klart |
| Material | Glas, PTFE, Silikon |
| Förslits | Nej |
| Volym (metrisk) | 4 mL |
| Septum | Röd PTFE/Vit silikon |
| Inkluderar | Flaska: C4015-11W, förslutning: C4015-75A |
| Antal per förpackning | 100 |
| Förpackningstyp | Bricka - 228 flaskor/bricka, 10 brickor/låda |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.