Läs mer
Thermo Scientific™ 4 ml (13 mm) skruvgänga injektionsflaskasatser
Produktkod. 12490178
Change view
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Färg:
Bärnsten
Klart
Septum:
PTFE/Röd gummi
Röd PTFE/Vit silikon
Vit jungfrulig PTFE, 0,01 tum
Förpackningstyp:
Bricka
Bricka - 228 flaskor/bricka, 10 brickor/låda
Bricka - 60 flaskor/bricka, 8 brickor/låda
Bricka - 96 flaskor/bricka, 10 brickor/låda
Plastpåse
Polybag
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Markeringspunkt Färg Septum Förpackningstyp Förpackningsstorlek
12490178 Ja Bärnsten Röd PTFE/Vit silikon Bricka - 60 flaskor/bricka, 8 brickor/låda Paket med 100
12440168 Nej Bärnsten Röd PTFE/Vit silikon Polybag Paket med 100
12450168 Ja Bärnsten Röd PTFE/Vit silikon Plastpåse Paket med 100
12480178 Nej Bärnsten Röd PTFE/Vit silikon Bricka - 96 flaskor/bricka, 10 brickor/låda Paket med 100
12480168 Ja Bärnsten Vit jungfrulig PTFE, 0,01 tum Plastpåse Paket med 100
12450188 Ja Bärnsten Vit jungfrulig PTFE, 0,01 tum Bricka - 228 flaskor/bricka, 10 brickor/låda Paket med 100
12460198 Nej Klart PTFE/Röd gummi Bricka Paket med 100
12430168 Nej Klart Röd PTFE/Vit silikon Polybag Paket med 100
12470178 Nej Klart Röd PTFE/Vit silikon Bricka - 228 flaskor/bricka, 10 brickor/låda Paket med 100
12400188 Ja Klart Röd PTFE/Vit silikon Bricka - 228 flaskor/bricka, 10 brickor/låda Paket med 100
12490168 Ja Klart Vit jungfrulig PTFE, 0,01 tum Plastpåse Paket med 100
12420198 Nej Klart Vit jungfrulig PTFE, 0,01 tum Bricka Paket med 100
10169094 Ja Klart Vit jungfrulig PTFE, 0,01 tum Bricka - 228 flaskor/bricka, 10 brickor/låda Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 12490178 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer C401517AW
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkade av högkvalitativt glas, dessa 4 ml (13 mm), 15x45 mm flaskor har 13-425 gängfinish och passar en mängd olika autosamplers.
Tillverkade av högkvalitativt glas, dessa 4 ml (13 mm) 15 x 45 mm flaskor har en 13-425 gängad finish. Finns i Thermo Scientific™ National™ och Chromacol™ varumärken.
Funktioner överlägsen 51A bärnsten (Typ 1, Klass AB ) eller 33 expansionsborosilikat glaskonstruktion (typ 1, klass A).
  • Mikroprovtagning och högåtervinningsflaskor tillåter maximal provextraktion utan behov av separata insatser
  • Graderad, skrivlapp tillgänglig för bekväm providentifiering
  • Valfritt silaniserat (deaktiverat) glas maximerar återvinningen av kritiska polära, labila eller OH-interagerande föreningar
  • Polyspring Insatserna är självinställande och ger en dämpning mot nålkontakt
Rekommenderas för följande instrument:
  • Thermo Vetenskaplig ™ Dionex™
  • Shimadzu™
  • Gnista Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • Waters™ (Wisp 48 positionskarusell)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Svart
Diameter (metrisk) Inre 15 mm
Färg Bärnsten
Material Glas, PTFE, Silikon
Förslits Nej
Volym (metrisk) 4 mL
Septum Röd PTFE/Vit silikon
Inkluderar Flaska: C4015-2W, Förslutning: C4015-75A
Antal per förpackning 100
Förpackningstyp Bricka - 60 flaskor/bricka, 8 brickor/låda
Volym (metrisk) Totalt 4 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock, öppen topp, 8,5 mm hål
Stängningsstorlek 13-425
Markeringspunkt Ja
Septastorlek (metrisk) 13-425 mm
Höjd (metrisk) 45 mm
Produkttyp Monterat skruvlock flaska bekvämlighetskit
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.