Läs mer
(4R)-1-Hydroxy-4-(1-methylethenyl)-2-cyclohexene-1-methanol 1-Acetate (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4R)-1-Hydroxy-4-(1-methylethenyl)-2-cyclohexene-1-methanol 1-Acetate (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 936001-98-8 |
| Molekylformel | C12H18O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (4R)-1-Acetyl-1-hydroxy-4-(1-methylethenyl)-2-cyclohexene-1-methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O3/c1-9(2)11-4-6-12(14,7-5-11)8-15-10(3)13/h4,6,11,14H,1,5,7-8H2,2-3H3 |
| LEDER | COCCCOc1c(C)c(COC(C)=O)ncc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.27 |