Läs mer
(4R)-1-Methyl-4-propyl-L-proline Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4R)-1-Methyl-4-propyl-L-proline Methyl Ester |
| CAS | 13380-39-7 |
| Molekylformel | C10H19NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-Propyl-hygric Acid Methyl Ester, (4R)-4-Propyl-hygric Acid Methyl Ester, (2S,4R)-4-Propyl-1-methylpyrrolidine-2-carboxylic Acid Methyl Ester, trans-4-Propyl-1methyl-L-proline Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO2/c1-4-5-8-6-9(10(12)13-3)11(2)7-8/h8-9H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1 |
| LEDER | CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl (2S,4R)-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.26 |
| Formel vikt | 185.1416 |