Läs mer
(4R,12aS)-7-Hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-[1,3]oxazino[3,2-d]pyrido[1,2-a]pyrazine-9-carboxylic Acid, Mikromol
Beskrivning
(4R,12aS)-7-Hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-[1,3]oxazino[3,2-d]pyrido[1,2-a]pyrazine-9-carboxylic Acid, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4R,12aS)-7-Hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-[1,3]oxazino[3,2-d]pyrido[1,2-a]pyrazine-9-carboxylic Acid |
| CAS | 1246616-73-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | (4R,12aS)-7-Hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-[1,3]oxazino[3,2-d]pyrido[1,2-a]pyrazine-9-carboxylic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H14 N2 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (4R,12As)-7-Hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2h-pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxylic Acid, 2H-Pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxylic acid, 3,4,6,8,12,12a-hexahydro-7-hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-, (4R,12aS)-, (4R,12aS)-3,4,6,8,12,12a-Hexahydro-7-hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-2H-pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carbox |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2O6/c1-6-2-3-21-8-5-14-4-7(13(19)20)10(16)11(17)9(14)12(18)15(6)8/h4,6,8,17H,2-3,5H2,1H3,(H,19,20)/t6-,8+/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | C[C@@H]1CCO[C@H]2CN3C=C(C(=O)O)C(=O)C(=C3C(=O)N12)O |
| Visa mer |