missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(4R,12aS)-7-Methoxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-[1,3]oxazino[3,2-d]pyrido[1,2-a]pyrazine-9-carboxylic Acid, Mikromol
Beskrivning
(4R,12aS)-7-Methoxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-[1,3]oxazino[3,2-d]pyrido[1,2-a]pyrazine-9-carboxylic Acid, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4R,12aS)-3,4,6,8,12,12a-Hexahydro-7-methoxy-4-methyl-6,8-dioxo-2H-pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxylic acid |
| CAS | 1335210-34-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | (4R,12aS)-3,4,6,8,12,12a-Hexahydro-7-methoxy-4-methyl-6,8-dioxo-2H-pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxylic acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H16 N2 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2H-Pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxylic acid, 3,4,6,8,12,12a-hexahydro-7-methoxy-4-methyl-6,8-dioxo-, (4R,12aS)-, (4R,12aS)-3,4,6,8,12,12a-Hexahydro-7-methoxy-4-methyl-6,8-dioxo-2H-pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxylic acid, (4R,12AS)-7-Methoxy-4-Methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-[1,3]oxazino[3,2-d]pyrido[1,2-a]pyrazine-9-carboxylic acid, (4R,12AS)-7-methoxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxylic acid, GSK 3210346A, HPPO, Dolutegravir related |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O6/c1-7-3-4-22-9-6-15-5-8(14(19)20)11(17)12(21-2)10(15)13(18)16(7)9/h5,7,9H,3-4,6H2,1-2H3,(H,19,20)/t7-,9+/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | COC1=C2N(C[C@@H]3OCC[C@@H](C)N3C2=O)C=C(C(=O)O)C1=O |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?