Läs mer
(4R)-3-[[(1S,2S)-2-Hydroxy-3-cyclopenten-1-yl]carbonyl]-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4R)-3-(((1S,2S)-2-Hydroxy-3-cyclopenten-1-yl)carbonyl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone |
| CAS | 324741-99-3 |
| Molekylformel | C16 H17 N O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (4R)-3-[((1S,2S)-2-Hydroxy-3-cyclopenten-1-yl)carbonyl]-4-(phenylmethyl)-1,3-oxazolidin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17NO4/c18-14-8-4-7-13(14)15(19)17-12(10-21-16(17)20)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-6,8,12-14,18H,7,9-10H2/t12-,13+,14+/m1/s1 |
| LEDER | O[C@H]1C=CC[C@@H]1C(=O)N2[C@H](Cc3ccccc3)COC2=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.31 |
| Formel vikt | 287.116 |