missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(4R)-3-[(2R)-2-Methyl-1-oxobutyl]-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4R)-3-[(2R)-2-Methyl-1-oxobutyl]-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone |
| CAS | 474828-48-3 |
| Molekylformel | C15 H19 N O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19NO3/c1-3-11(2)14(17)16-13(10-19-15(16)18)9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,13H,3,9-10H2,1-2H3/t11-,13-/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@@H](C)C(=O)N1[C@H](Cc2ccccc2)COC1=O |
| IUPAC-namn | (4R)-4-benzyl-3-[(2R)-2-methylbutanoyl]-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.316 |
| Formel vikt | 261.136 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?